Imprimer

Bis(4-fluorophényl)méthane 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

Synonyme(s): 4,4'-Difluorodiphenylmethane

PC2776-25G PC2776-1G
APOSPC2776-25GEA 0 EUR
APOSPC2776-25G APOSPC2776-1G
Bis(4-fluorophényl)méthane 98%
Bis(4-fluorophényl)méthane
Formule: C₁₃H₁₀F₂
Point d'ébullition: 156…160 °C/12mmHg
Point de fusion: 29…30 °C
Densité: 1,145 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000360
Numéro CAS: 457-68-1
EINECS: 207-274-2

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR