Imprimer
5-Fluoro-m-anisaldéhyde 97+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 3-Fluoro-5-méthoxybenzaldéhyde, 3-Fluoro-5-anisaldéhyde
PC2772-1G PC2772-25G PC2772-5G
APOSPC2772-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2772-1G APOSPC2772-25G APOSPC2772-5G
5-Fluoro-m-anisaldéhyde 97+%
5-Fluoro-m-anisaldéhyde
Formule: C₈H₇FO₂
Point de fusion: 24…29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741376
Numéro CAS: 699016-24-5