DFDNB (1,5-Difluoro-2,4-dinitrobenzène) 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
DFDNB
Protein cross-linking agent.J. Biol. Chem., 971, 246, 6489 also: Biochem.Biophysics. Res. Commun., 1973, 53, 302.
Formule:
C₆H₂F₂N₂O₄ Point de fusion: 72…74 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00007052 Numéro CAS: 327-92-4 EINECS: 206-324-0 UN: 2811 ADR: 6.1,II |