Imprimer
trans-2,6-Difluorocinnamic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2763-10G PC2763-25G PC2763-1G PC2763-5G PC2763-100G
APOSPC2763-10GEA 32.1 EUR
APOSPC2763-10G APOSPC2763-25G APOSPC2763-1G APOSPC2763-5G APOSPC2763-100G
trans-2,6-Difluorocinnamic acid 98%
trans-2,6-Difluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆F₂O₂
Point de fusion: 124…125 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010319
Numéro CAS: 102082-89-3