trans-2,5-Difluorocinnamic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆F₂O₂ Point de fusion: 138…140 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010318 Numéro CAS: 112898-33-6 |