trans-2,4-Difluorocinnamic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆F₂O₂ Point de fusion: 215…216 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00010317 Numéro CAS: 94977-52-3 |