Imprimer
Chlorure de 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC2759-1G PC2759-250MG PC2759-5G
APOSPC2759-1GEA 116 EUR
APOSPC2759-1G APOSPC2759-250MG APOSPC2759-5G
Chlorure de 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Chlorure de 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₃ClF₄O₂S
Poids moléculaire: 262.61 g/mol
Point d'ébullition: 100…102 °C/8mmHg
Point éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01090999
Numéro CAS: 1744-43-0
UN: 3265
ADR: 8 II