4-(Trifluoromethoxy)cinnamic acid 96%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-(Trifluoromethoxy)cinnamic Acid
Formule:
C₁₀H₇F₃O₃ Point de fusion: 185…186 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066338 Numéro CAS: 783-13-1 |