Imprimer
4,4'-Difluorobiphényle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 4,4-Difluoro-1,1-biphenyl, PFB No. 15
PC2750-5G PC2750-10G PC2750-1G
APOSPC2750-5GEA 52.2 EUR
APOSPC2750-5G APOSPC2750-10G APOSPC2750-1G
4,4'-Difluorobiphényle 97%
4,4'-Difluorobiphényle
Formule: C₁₂H₈F₂
Point d'ébullition: 254…255 °C
Point de fusion: 88…91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000349
Numéro CAS: 398-23-2
EINECS: 206-910-6
UN: 3152
ADR: 9,II