α-Bromo-2,6-difluorotoluène 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-(Bromomethyl)-1,3-difluorobenzene, 2,6-Difluorobenzyl bromide
Can protect alcohols as 2,6-difluorobenzyl ethers see : Helv. Chim. Acta, 79, 1159 (1996), these ethersunlike benzyl ethers are stable during cationic reactions.
Formule:
C₇H₅BrF₂ Point de fusion: 51…55 °C Point éclair: 113 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000329 Numéro CAS: 85118-00-9 EINECS: 285-652-6 UN: 3261 ADR: 8,II |