Imprimer
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2740-1G PC2740-25G PC2740-5G
APOSPC2740-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2740-1G APOSPC2740-25G APOSPC2740-5G
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid 95%
2-Fluoro-4-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄FIO₂
Point de fusion: 216…219 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094173
Numéro CAS: 124700-40-9