Imprimer
α-Bromo-2,3-difluorotoluène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-(Bromométhyl)-2,3-difluorobenzène
PC2739-100G PC2739-25G PC2739-5G
APOSPC2739-100GEA 249 EUR
APOSPC2739-100G APOSPC2739-25G APOSPC2739-5G
α-Bromo-2,3-difluorotoluène 98%
α-Bromo-2,3-difluorotoluène
Formule: C₇H₅BrF₂
Densité: 1,628 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 90 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042488
Numéro CAS: 113211-94-2
UN: 3265
ADR: 8,II