Imprimer
2,3-Difluorobenzylamine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): (2,3-Difluorophenyl)methanamine
PC2734W-1G PC2734W-5G PC2734W-25G
APOSPC2734W-1GEA 23.2 EUR
APOSPC2734W-1G APOSPC2734W-5G APOSPC2734W-25G
2,3-Difluorobenzylamine 98%
2,3-Difluorobenzylamine
Formule: C₇H₇F₂N
Poids moléculaire: 143.14 g/mol
Point d'ébullition: 65 °C/4mmHg
Point de fusion: 31
Densité: 1.223 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00070793
Numéro CAS: 72235-51-9
UN: 2735
ADR: 8 III