Imprimer
Alcool 2,6-difluorobenzylique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2,6-Difluorophenyl)methanol
PC2732-100G PC2732-10G PC2732-25G
APOSPC2732-100GEA 0 EUR
APOSPC2732-100G APOSPC2732-10G APOSPC2732-25G
Alcool 2,6-difluorobenzylique 98%
Alcool 2,6-difluorobenzylique
Formule: C₇H₆F₂O
Poids moléculaire: 144.12 g/mol
Point d'ébullition: 88 °C/14mmHg
Densité: 1.3 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004603
Numéro CAS: 19064-18-7