Imprimer
Chlorure de 2,4-difluorobenzoyle 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC2723-100G PC2723-250G PC2723-25G
APOSPC2723-100GEA 87 EUR
APOSPC2723-100G APOSPC2723-250G APOSPC2723-25G
Chlorure de 2,4-difluorobenzoyle 97%
Chlorure de 2,4-difluorobenzoyle
Formule: C₇H₃ClF₂O
Point d'ébullition: 96…98 °C/15mmHg
Densité: 1,437 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000658
Numéro CAS: 72482-64-5
EINECS: 276-690-4
UN: 3265
ADR: 8,II