Imprimer
3,4-Difluorophénylhydrazinium chlorure 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Chlorure de 3,4-difluorophénylhydrazinium, 3,4-Difluorophénylhydrazine chlorhydrate
PC2720-5G PC2720-25G PC2720-100G
APOSPC2720-5GEA 21.9 EUR
APOSPC2720-5G APOSPC2720-25G APOSPC2720-100G
3,4-Difluorophénylhydrazinium chlorure 97%
3,4-Difluorophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₇ClF₂N₂
Point de fusion: ca 230 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094170
Numéro CAS: 875664-54-3