Imprimer
4-Chloro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Chloro-2-cyanobenzotrifluoride
PC2708-1G PC2708-5G PC2708-25G
APOSPC2708-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2708-1G APOSPC2708-5G APOSPC2708-25G
4-Chloro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile 98%
4-Chloro-2-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃N
Poids moléculaire: 205.57
Point d'ébullition: 109 °C/10mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00060671
Numéro CAS: 320-41-2
UN: 3276
ADR: 6.1 III