Imprimer
Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): TFFH, N-((Dimethylamino)fluoromethylene)-N-methylmethanaminium hexafluorophosphate(V)
PC2706-25G PC2706-100G
APOSPC2706-25GEA 63.8 EUR
APOSPC2706-25G APOSPC2706-100G
Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Fluoro-N,N,N',N'-tetramethylformamidinium hexafluorophosphate
Fluorinating Reagent
Formule: C₅H₁₂F₇N₂P
Poids moléculaire: 264.13 g/mol
Point de fusion: 104…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02684443
Numéro CAS: 164298-23-1