1-Chloro-3-fluoro-2-iodobenzène
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₃ClFI Poids moléculaire: 256.4400 g/mol Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08458092 Numéro CAS: 127654-70-0 |