Imprimer
2-Fluoropropène
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): α-Methylvinyl fluoride
PC2703-25G PC2703-5G
APOSPC2703-25GEA 743 EUR
APOSPC2703-25G APOSPC2703-5G
2-Fluoropropène
2-Fluoropropène
Formule: C₃H₅F
Point d'ébullition: –24 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 1184-60-7
UN: 3161
ADR: 2.1,