Imprimer
2,4,5-Trifluoroiodobenzene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2,4,5-Trifluoro-1-iodobenzene, 1,2,4-Trifluoro-5-iodobenzene
PC2700-1G PC2700-25G PC2700-5G
APOSPC2700-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2700-1G APOSPC2700-25G APOSPC2700-5G
2,4,5-Trifluoroiodobenzene
2,4,5-Trifluoroiodobenzene
Formule: C₆H₂F₃I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973898
Numéro CAS: 17533-08-3