Imprimer
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2698-1G PC2698-25G PC2698-5G
APOSPC2698-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2698-1G APOSPC2698-25G APOSPC2698-5G
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid 99%
4-Fluoro-2-iodobenzoic acid
Formule: C₇H₄FIO₂
Point de fusion: 140…147 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04108278
Numéro CAS: 56096-89-0