Imprimer
3,5-Difluorobenzophénone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2695D-25G PC2695D-50G PC2695D-5G
APOSPC2695D-25GEA 0 EUR
APOSPC2695D-25G APOSPC2695D-50G APOSPC2695D-5G
3,5-Difluorobenzophénone 97%
3,5-Difluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈F₂O
Point d'ébullition: 117 °C/5mmHg
Point de fusion: 57…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061140
Numéro CAS: 179113-89-4