Imprimer
2,3'-Difluorobenzophenone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2689M-1G PC2689M-5G
APOSPC2689M-1GEA 98.6 EUR
APOSPC2689M-1G APOSPC2689M-5G
2,3'-Difluorobenzophenone 97%
2,3'-Difluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₈F₂O
Point d'ébullition: 142…143 °C/3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017914
Numéro CAS: 58139-11-0