Imprimer
2,3-Difluorobenzophénone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC2689-10G PC2689-50G PC2689-5G PC2689-100G
APOSPC2689-10GEA 84.1 EUR
APOSPC2689-10G APOSPC2689-50G APOSPC2689-5G APOSPC2689-100G
2,3-Difluorobenzophénone 97%
2,3-Difluorobenzophénone
Formule: C₁₃H₈F₂O
Poids moléculaire: 218.2 g/mol
Point d'ébullition: 176…178 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061139
Numéro CAS: 208173-20-0