Imprimer
3,5-Difluorobenzonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2684-10G PC2684-250G PC2684-50G
APOSPC2684-10GEA 21.9 EUR
APOSPC2684-10G APOSPC2684-250G APOSPC2684-50G
3,5-Difluorobenzonitrile 98%
3,5-Difluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂N
Point d'ébullition: 166 °C
Point de fusion: 86…87 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010311
Numéro CAS: 64248-63-1
EINECS: 264-752-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III