3,4-Difluorobenzonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₃F₂N Point d'ébullition: 180 °C Point de fusion: 48…54 °C Point éclair: 69 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011666 Numéro CAS: 64248-62-0 EINECS: 264-751-8 UN: 3439 ADR: 6.1,III |