2,3-Difluorobenzonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₃F₂N Point d'ébullition: 188 °C Densité: 1,254 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 75 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009976 Numéro CAS: 21524-39-0 EINECS: 244-418-3 UN: 3276 ADR: 6.1,III |