3-Fluoro-5-iodopyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₃FIN Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD08457780 Numéro CAS: 757950-13-3 |