Imprimer
3-Fluoro-2-iodopyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2675-1G PC2675-250MG PC2675-5G
APOSPC2675-1GEA 89.9 EUR
APOSPC2675-1G APOSPC2675-250MG APOSPC2675-5G
3-Fluoro-2-iodopyridine
3-Fluoro-2-iodopyridine
Formule: C₅H₃FIN
Poids moléculaire: 222.99 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095288
Numéro CAS: 146141-04-0