Imprimer
3-Fluoro-4-iodopyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2674-1G PC2674-5G
APOSPC2674-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2674-1G APOSPC2674-5G
3-Fluoro-4-iodopyridine 98%
3-Fluoro-4-iodopyridine
Formule: C₅H₃FIN
Point de fusion: 85…89 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03092927
Numéro CAS: 22282-75-3