Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2673-1G PC2673-5G PC2673-25G
APOSPC2673-1GEA 27.7 EUR
APOSPC2673-1G APOSPC2673-5G APOSPC2673-25G
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
4-Bromo-2-fluoro-5-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrFN₂O₂
Point de fusion: 92…94 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08741367
Numéro CAS: 87547-06-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III