Imprimer
3-Bromo-4-(trifluorométhoxy)phénol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2672-5G PC2672-25G
APOSPC2672-5GEA 86.1 EUR
APOSPC2672-5G APOSPC2672-25G
3-Bromo-4-(trifluorométhoxy)phénol
3-Bromo-4-(trifluorométhoxy)phénol
Formule: C₇H₄BrF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05864310
Numéro CAS: 886496-88-4