Imprimer
Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 2-chloro-4-fluorophenylacetate, Methyl 2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate
PC2671-10G PC2671-25G PC2671-5G
APOSPC2671-10GEA 24.8 EUR
APOSPC2671-10G APOSPC2671-25G APOSPC2671-5G
Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate 98%
Methyl-2-(2-chloro-4-fluorophenyl)acetate
Formule: C₉H₈ClFO₂
Poids moléculaire: 202.609 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00800611
Numéro CAS: 214262-88-1