Imprimer
Acide 2,4-difluoro-5-nitrobenzoïque 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2670-100G PC2670-25G PC2670-5G
APOSPC2670-100GEA 151 EUR
APOSPC2670-100G APOSPC2670-25G APOSPC2670-5G
Acide 2,4-difluoro-5-nitrobenzoïque 97%
Acide 2,4-difluoro-5-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₃F₂NO₄
Point de fusion: 125…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115713
Numéro CAS: 153775-33-8