Imprimer
Acide 3,5-difluorobenzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2663-100G PC2663-500G
APOSPC2663-100GEA 109 EUR
APOSPC2663-100G APOSPC2663-500G
Acide 3,5-difluorobenzoïque 98%
Acide 3,5-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₄F₂O₂
Point de fusion: 119…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010323
Numéro CAS: 455-40-3
EINECS: 610-261-8