Imprimer
Acide 3,4-difluorobenzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2662-100G PC2662-25G PC2662-500G
APOSPC2662-100GEA 42.2 EUR
APOSPC2662-100G APOSPC2662-25G APOSPC2662-500G
Acide 3,4-difluorobenzoïque 98%
Acide 3,4-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₄F₂O₂
Point de fusion: 120…122 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011672
Numéro CAS: 455-86-7
EINECS: 207-249-6