Imprimer
Acide 2,5-difluorobenzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2656-100G PC2656-25G PC2656-500G
APOSPC2656-100GEA 55.1 EUR
APOSPC2656-100G APOSPC2656-25G APOSPC2656-500G
Acide 2,5-difluorobenzoïque 98%
Acide 2,5-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₄F₂O₂
Poids moléculaire: 158.1 g/mol
Point d'ébullition: 242
Point de fusion: 131 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002410
Numéro CAS: 2991-28-8
EINECS: 221-060-6