Imprimer
Acide 2,3-difluorobenzoïque 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2654-10G PC2654-250G PC2654-50G PC2654-25G PC2654-100G PC2654-500G
APOSPC2654-10GEA 19 EUR
APOSPC2654-10G APOSPC2654-250G APOSPC2654-50G APOSPC2654-25G APOSPC2654-100G APOSPC2654-500G
Acide 2,3-difluorobenzoïque 98%
Acide 2,3-difluorobenzoïque
Formule: C₇H₄F₂O₂
Point de fusion: 160…165 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010267
Numéro CAS: 4519-39-5