1,4-Difluorobenzène 99%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₄F₂ Point d'ébullition: 88…89 °C Point de fusion: –13 °C Densité: 1,149 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 2 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00000344 Numéro CAS: 540-36-3 EINECS: 208-742-9 UN: 1993 ADR: 3,II |