Imprimer

3,4-Difluorobenzamide 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

PC2619-100G PC2619-10G PC2619-50G
APOSPC2619-100GEA 114 EUR
APOSPC2619-100G APOSPC2619-10G APOSPC2619-50G
3,4-Difluorobenzamide 97%
3,4-Difluorobenzamide
Formule: C₇H₅F₂NO
Point de fusion: 129…133 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00015549
Numéro CAS: 85118-04-3
EINECS: 285-656-8

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR