Imprimer

3,5-Difluorobenzaldéhyde 98%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

PC2615F-100G PC2615F-25G
APOSPC2615F-100GEA 56.7 EUR
APOSPC2615F-100G APOSPC2615F-25G
3,5-Difluorobenzaldéhyde 98%
3,5-Difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄F₂O
Point d'ébullition: 61…63 °C/43mmHg
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1,296 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010329
Numéro CAS: 32085-88-4
UN: 1989
ADR: 3,III

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR