Imprimer
2,6-Difluorobenzaldéhyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2615D-100G PC2615D-25G
APOSPC2615D-100GEA 125 EUR
APOSPC2615D-100G APOSPC2615D-25G
2,6-Difluorobenzaldéhyde 97%
2,6-Difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄F₂O
Point d'ébullition: 82…84 °C/15mmHg
Point de fusion: 15…17 °C
Densité: 1,317 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 73 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010293
Numéro CAS: 437-81-0