Imprimer
2,3-Difluorobenzaldéhyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2615A-100G PC2615A-10G PC2615A-50G PC2615A-25G
APOSPC2615A-100GEA 177 EUR
APOSPC2615A-100G APOSPC2615A-10G APOSPC2615A-50G APOSPC2615A-25G
2,3-Difluorobenzaldéhyde 98%
2,3-Difluorobenzaldéhyde
Formule: C₇H₄F₂O
Poids moléculaire: 142.1 g/mol
Point d'ébullition: 70 °C/15mmHg
Densité: 1.301 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 58 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010292
Numéro CAS: 2646-91-5
UN: 1989
ADR: 3 III