Imprimer
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2615-1G PC2615-5G PC2615-25G
APOSPC2615-1GEA 21.9 EUR
APOSPC2615-1G APOSPC2615-5G APOSPC2615-25G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₈H₄BrF₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116040
Numéro CAS: 886498-07-3