Imprimer
3-Bromo-5-(trifluorométhoxy)aniline 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2614-1G PC2614-5G PC2614-10G
APOSPC2614-1GEA 72.5 EUR
APOSPC2614-1G APOSPC2614-5G APOSPC2614-10G
3-Bromo-5-(trifluorométhoxy)aniline 99%
3-Bromo-5-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₅BrF₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08458076
Numéro CAS: 914636-35-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III