Imprimer
2,5-Difluoroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2600-100G PC2600-25G
APOSPC2600-100GEA 87 EUR
APOSPC2600-100G APOSPC2600-25G
2,5-Difluoroaniline 98%
2,5-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
Point d'ébullition: 171…178 °C
Point de fusion: 41944 °C
Densité: 1,288 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007651
Numéro CAS: 367-30-6
EINECS: 206-690-1