Imprimer
Alcool 3-chloro-2,6-difluorobenzylique 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (3-Chloro-2,6-difluorophenyl)methanol
PC2599-25G PC2599-5G PC2599-1G
APOSPC2599-25GEA 279 EUR
APOSPC2599-25G APOSPC2599-5G APOSPC2599-1G
Alcool 3-chloro-2,6-difluorobenzylique 96%
Alcool 3-chloro-2,6-difluorobenzylique
Formule: C₇H₅ClF₂O
Poids moléculaire: 178.57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01631325
Numéro CAS: 252004-35-6