Imprimer
2,3-Difluoroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC2588-100G PC2588-25G PC2588-5G
APOSPC2588-100GEA 302 EUR
APOSPC2588-100G APOSPC2588-25G APOSPC2588-5G
2,3-Difluoroaniline 98%
2,3-Difluoroaniline
Formule: C₆H₅F₂N
Poids moléculaire: 129.11 g/mol
Point d'ébullition: 68…69 °C/12mmHg
Densité: 1.274 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010298
Numéro CAS: 4519-40-8
EINECS: 224-847-2
UN: 2941
ADR: 6.1 III