Imprimer
2',3'-Difluoroacétophénone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(2,3-Difluorophényl)éthane-1-one
PC2574-100G PC2574-25G PC2574-5G
APOSPC2574-100GEA 287 EUR
APOSPC2574-100G APOSPC2574-25G APOSPC2574-5G
2',3'-Difluoroacétophénone 98%
2',3'-Difluoroacétophénone
Formule: C₈H₆F₂O
Point d'ébullition: 85 °C/20mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061274
Numéro CAS: 18355-80-1